Ethyl-4-amino-3,5-diiodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR26788-5G
OR26788-10G
OR26788-1G
APOSOR26788-5GEA
112
CHF
APOSOR26788-5G
APOSOR26788-10G
APOSOR26788-1G
Ethyl-4-amino-3,5-diiodbenzoat
Ethyl-4-amino-3,5-diiodbenzoat
Formel:
C₉H₉I₂NO₂ MW: 416,982 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017092 CAS-Nummer: 5400-81-7 |