2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol
, 4-Methyl-5-thiazoleethanol
, 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazol
APOSOR2678-100GEA
19.3
CHF
APOSOR2678-100G
APOSOR2678-25G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Formel:
C₆H₉NOS MW: 143,21 g/mol Siedepunkt: 135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005339 CAS-Nummer: 137-00-8 |