4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2659-100G OR2659-10G OR2659-25G
APOSOR2659-100GEA 411 CHF
APOSOR2659-100G APOSOR2659-10G APOSOR2659-25G
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002972
CAS-Nummer: 52244-70-9