2-Chlor-6-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR26571-25G OR26571-5G OR26571-100G
APOSOR26571-25GEA 64.5 CHF
APOSOR26571-25G APOSOR26571-5G APOSOR26571-100G
2-Chlor-6-nitroanilin 97%
2-Chlor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Siedepunkt: 80 °C/1mmHg
Melting Pt: 72…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179568
CAS-Nummer: 769-11-9
UN: 2237
ADR: 6.1,III