2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR26560-1G
OR26560-250MG
APOSOR26560-1GEA
83.6
CHF
APOSOR26560-1G
APOSOR26560-250MG
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Formel:
C₉H₉NO₄ Melting Pt: 62…68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041845 CAS-Nummer: 5255-75-4 |