4-Amino-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR2652-1G OR2652-5G
APOSOR2652-1GEA 85.4 CHF
APOSOR2652-1G APOSOR2652-5G
4-Amino-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Amino-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₃
Melting Pt: 113…116 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795657
CAS-Nummer: 461699-81-0