2-Chlor-5-methoxybenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 26.2 CHF
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
2-Chlor-5-methoxybenzoesäure 99%
2-Chlor-5-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Melting Pt: 170…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466261
CAS-Nummer: 6280-89-3