2-Chlor-5-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2647-1G
OR2647-5G
APOSOR2647-1GEA
122
CHF
APOSOR2647-1G
APOSOR2647-5G
2-Chlor-5-hydroxybenzoesäure 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅ClO₃ MW: 172,57 g/mol Melting Pt: 178…180 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038818 CAS-Nummer: 56961-30-9 |