6-Chlor-m-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR2643-1GEA 17.6 CHF
APOSOR2643-1G APOSOR2643-25G APOSOR2643-5G
6-Chlor-m-toluidin 97%
6-Chlor-m-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C
Melting Pt: 29…30 °C
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007674
CAS-Nummer: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
UN: 2239
ADR: 6.1,III