4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26402-1G OR26402-5G
APOSOR26402-1GEA 145 CHF
APOSOR26402-1G APOSOR26402-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00017251
CAS-Nummer: 943-88-4