1,3-Adamantandiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Dihydroxyadamantane
OR26342-100G OR26342-25G OR26342-500G
APOSOR26342-100GEA 105 CHF
APOSOR26342-100G APOSOR26342-25G APOSOR26342-500G
1,3-Adamantandiol
1,3-Adamantanediol
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Melting Pt: 260 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154013
CAS-Nummer: 5001-18-3