2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR26275-1G
OR26275-250MG
OR26275-500MG
APOSOR26275-1GEA
688
CHF
APOSOR26275-1G
APOSOR26275-250MG
APOSOR26275-500MG
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Formel:
C₈H₁₇Cl Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00101612 CAS-Nummer: 6111-88-2 |