3-Ethinylanilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
OR2625-25G
OR2625-5G
OR2625-100G
APOSOR2625-25GEA
36.7
CHF
APOSOR2625-25G
APOSOR2625-5G
APOSOR2625-100G
3-Ethinylanilin 99%
3-Ethinylanilin
Formel:
C₈H₇N Siedepunkt: 92…93 °C/2mmHg Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 59 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00014779 CAS-Nummer: 54060-30-9 UN: 1993 ADR: 3,III |