α,α'-Dibrom-m-xylol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
OR26233-10G
OR26233-100G
OR26233-25G
APOSOR26233-10GEA
26.2
CHF
APOSOR26233-10G
APOSOR26233-100G
APOSOR26233-25G
α,α'-Dibrom-m-xylol 97+%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Formel:
C₈H₈Br₂ MW: 263,96 g/mol Melting Pt: 74…77 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000178 CAS-Nummer: 626-15-3 EINECS: 210-931-6 UN: 3261 ADR: 8,II |