5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26197-1G OR26197-250MG OR26197-5G
APOSOR26197-1GEA 78.4 CHF
APOSOR26197-1G APOSOR26197-250MG APOSOR26197-5G
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₉H₈N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100201
CAS-Nummer: 64273-28-5