4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
OR2614-25G OR2614-5G OR2614-1G
APOSOR2614-25GEA 156 CHF
APOSOR2614-25G APOSOR2614-5G APOSOR2614-1G
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Melting Pt: 204…207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005281
CAS-Nummer: 10041-02-8