2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR26031-1G
OR26031-5G
APOSOR26031-1GEA
83.6
CHF
APOSOR26031-1G
APOSOR26031-5G
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Formel:
C₁₁H₈Cl₂OS MW: 259,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052305 CAS-Nummer: 156801-47-7 UN: 3261 ADR: 8,III |