5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR26012-1G OR26012-250MG
APOSOR26012-1GEA 241 CHF
APOSOR26012-1G APOSOR26012-250MG
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052308
CAS-Nummer: 17266-30-7