5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2597-1G OR2597-250MG OR2597-5G
APOSOR2597-1GEA 73.1 CHF
APOSOR2597-1G APOSOR2597-250MG APOSOR2597-5G
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Formel: C5H5NO2S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08060736
CAS-Nummer: 61291-21-2