3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 209 CHF
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₄
Melting Pt: 190…195 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407357
CAS-Nummer: 93041-45-3