4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25954-1G OR25954-5G OR25954-10G
APOSOR25954-1GEA 115 CHF
APOSOR25954-1G APOSOR25954-5G APOSOR25954-10G
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₄ClNO
Melting Pt: 40…45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179768
CAS-Nummer: 31270-80-1