Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR25936-1G OR25936-250MG OR25936-5G
APOSOR25936-1GEA 36.1 CHF
APOSOR25936-1G APOSOR25936-250MG APOSOR25936-5G
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Formel: C₉H₈ClN₃O₂
Melting Pt: 155…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086230
CAS-Nummer: 64067-99-8