(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR25935-10G
OR25935-1G
OR25935-5G
APOSOR25935-10GEA
623
CHF
APOSOR25935-10G
APOSOR25935-1G
APOSOR25935-5G
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formel:
C₁₁H₁₂N₂OS MW: 220,3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179523 CAS-Nummer: 98412-23-8 |