5-Acetyl-2-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Acetyl-6-chloropyridine
OR25927-1G
OR25927-5G
APOSOR25927-1GEA
26.2
CHF
APOSOR25927-1G
APOSOR25927-5G
5-Acetyl-2-chlorpyridin
5-Acetyl-2-chloropyridine
Formel:
C₇H₆ClNO MW: 155,5816 g/mol Melting Pt: 93…95 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407343 CAS-Nummer: 55676-22-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |