Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
OR25899-1G
OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA
184
CHF
APOSOR25899-1G
APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Melting Pt: 168…170 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00957087 CAS-Nummer: 5382-49-0 |