6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2588-1G OR2588-250MG OR2588-500MG
APOSOR2588-1GEA 418 CHF
APOSOR2588-1G APOSOR2588-250MG APOSOR2588-500MG
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09414713
CAS-Nummer: 42955-22-6