5-Brom-2-chlor-3-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-chloropyridine-3-boronic acid, 5-Bromo-2-chloro-3-pyridinylboronic acid
OR2583-1G OR2583-250MG OR2583-5G
APOSOR2583-1GEA 247 CHF
APOSOR2583-1G APOSOR2583-250MG APOSOR2583-5G
5-Brom-2-chlor-3-pyridinboronsäure 97%
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BBrClNO₂
MW: 236.26 g/mol
Melting Pt: 148…150 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09037486
CAS-Nummer: 1072944-19-4