5-Chlor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
OR2582-1G OR2582-25G OR2582-5G
APOSOR2582-1GEA 27.9 CHF
APOSOR2582-1G APOSOR2582-25G APOSOR2582-5G
5-Chlor-3-pyridinboronsäure
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Melting Pt: 255…260 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06798243
CAS-Nummer: 872041-85-5