5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
OR25788-10G OR25788-1G
APOSOR25788-10GEA 283 CHF
APOSOR25788-10G APOSOR25788-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₇ClO₂
Melting Pt: 84…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021967
CAS-Nummer: 5330-38-1