2,4-Chinolindiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dihydroxyquinoline
OR2578-100G
APOSOR2578-100GEA 92.3 CHF
APOSOR2578-100G
2,4-Chinolindiol
2,4-Chinolindiol
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006744
CAS-Nummer: 86-95-3
EINECS: 201-711-0