7-Aminoönanthsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: ω-Aminoheptansäureω-Aminoönanthsäure7-Aminoheptansäure
APOSOR2575-25GEA 336 CHF
APOSOR2575-25G APOSOR2575-100G APOSOR2575-5G
7-Aminoönanthsäure 98%
7-Aminoönanthsäure
Formel: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,2 g/mol
Melting Pt: 192…195 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008242
CAS-Nummer: 929-17-9