3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25702-100MG
OR25702-250MG
OR25702-500MG
APOSOR25702-100MGEA
166
CHF
APOSOR25702-100MG
APOSOR25702-250MG
APOSOR25702-500MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₁₃H₁₅NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
159783-16-1 |