3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25693-10G OR25693-1G
APOSOR25693-10GEA 0 CHF
APOSOR25693-10G APOSOR25693-1G
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236,27 g/mol
Melting Pt: 160…164 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 144036-17-9