6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
OR2564-5G OR2564-25G OR2564-100G
APOSOR2564-5GEA 66.2 CHF
APOSOR2564-5G APOSOR2564-25G APOSOR2564-100G
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,2 g/mol
Melting Pt: 298 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01570147
CAS-Nummer: 13794-72-4