4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Phenylethynyl)benzaldehyde
OR25608-1G OR25608-5G OR25608-25G
APOSOR25608-1GEA 40.1 CHF
APOSOR25608-1G APOSOR25608-5G APOSOR25608-25G
4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
4-Phenylethynylbenzaldehyde
Formel: C₁₅H₁₀O
MW: 206,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114585
CAS-Nummer: 57341-98-7