Kaliummethylmalonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
OR25586-100G OR25586-250G OR25586-500G
APOSOR25586-100GEA 41.8 CHF
APOSOR25586-100G APOSOR25586-250G APOSOR25586-500G
Kaliummethylmalonat 98%
Potassium methyl malonate
Formel: C₄H₅KO₄
MW: 156,18 g/mol
Melting Pt: 198…205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014021
CAS-Nummer: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8