2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromoimidazole-4,5-dicarbonitrile
OR25564-1G OR25564-5G OR25564-10G
APOSOR25564-1GEA 361 CHF
APOSOR25564-1G APOSOR25564-5G APOSOR25564-10G
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formel: C₅HBrN₄
MW: 196.995 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00174288
CAS-Nummer: 50847-09-1