4-Chlor-7-nitrobenzofurazan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
OR25548-25G
OR25548-5G
APOSOR25548-25GEA
490
CHF
APOSOR25548-25G
APOSOR25548-5G
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Formel:
C₆H₂ClN₃O₃ MW: 199,55 g/mol Melting Pt: 97…99 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005808 CAS-Nummer: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |