3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2554-1G
OR2554-250MG
APOSOR2554-1GEA
653
CHF
APOSOR2554-1G
APOSOR2554-250MG
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O₃ MW: 244.25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09262519 CAS-Nummer: 927981-91-7 |