2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25515-1G
APOSOR25515-1GEA 471 CHF
APOSOR25515-1G
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Melting Pt: 45…49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084978
CAS-Nummer: 33143-29-2