3,4,5-Trichlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2545-100G
APOSOR2545-100GEA 43.6 CHF
APOSOR2545-100G
3,4,5-Trichlorpyridin 98%
3,4,5-Trichlorpyridin
Formel: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Melting Pt: 75…77 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051685
CAS-Nummer: 33216-52-3