2-Propanesulphonylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25142-1G
OR25142-250MG
APOSOR25142-1GEA
161
CHF
APOSOR25142-1G
APOSOR25142-250MG
2-Propanesulphonylacetonitrile
2-Propanesulphonylacetonitrile
Formel:
C₅H₉NO₂S MW: 147,2 g/mol Melting Pt: 44…46 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
120069-21-8 |