Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25070-10G OR25070-1G OR25070-5G
APOSOR25070-10GEA 208 CHF
APOSOR25070-10G APOSOR25070-1G APOSOR25070-5G
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Formel: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207.25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068076
CAS-Nummer: 57601-89-5