Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR25054-1G
OR25054-250MG
OR25054-500MG
APOSOR25054-1GEA
205
CHF
APOSOR25054-1G
APOSOR25054-250MG
APOSOR25054-500MG
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Formel:
C₅H₁₂IN₃O MW: 257.08 g/mol Melting Pt: 143…144 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00114180 CAS-Nummer: 102392-87-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |