4-Nitro-1-naphthalinamin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24922-25G OR24922-5G OR24922-10G
APOSOR24922-25GEA 140 CHF
APOSOR24922-25G APOSOR24922-5G APOSOR24922-10G
4-Nitro-1-naphthalinamin
4-Nitro-1-naphthalinamin
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Melting Pt: 190…193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004026
CAS-Nummer: 776-34-1
EINECS: 212-277-7