Phthalan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dihydrobenzo[c]furan
OR24902-100G OR24902-25G OR24902-5G
APOSOR24902-100GEA 401 CHF
APOSOR24902-100G APOSOR24902-25G APOSOR24902-5G
Phthalan 98%
Phthalan
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 190…192 °C
Dichte: 1.098 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005932
CAS-Nummer: 496-14-0
EINECS: 207-815-2