2-Butylimidazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Butyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR2486-1G
OR2486-250MG
APOSOR2486-1GEA
33.2
CHF
APOSOR2486-1G
APOSOR2486-250MG
2-Butylimidazol-4-carbaldehyd
2-Butylimidazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₈H₁₂N₂O MW: 152,193 g/mol Melting Pt: 117…120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01075030 CAS-Nummer: 68282-49-5 |