1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2484-1G OR2484-5G
APOSOR2484-1GEA 105 CHF
APOSOR2484-1G APOSOR2484-5G
1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
1-Bromo-3-ethyladamantane
Formel: C₁₂H₁₉Br
Siedepunkt: 124…125 °C/7mmHg
Melting Pt: 23…24 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274777
CAS-Nummer: 878-61-5
EINECS: 227-553-2