3-Hexylthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24741-25G OR24741-100G
APOSOR24741-25GEA 94 CHF
APOSOR24741-25G APOSOR24741-100G
3-Hexylthiophen 98%
3-Hexylthiophen
Formel: C₁₀H₁₆S
MW: 168.3 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/0.45mmHg
Dichte: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 37 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00143181
CAS-Nummer: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3 III