4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2473-5G
OR2473-1G
OR2473-10G
APOSOR2473-5GEA
0
CHF
APOSOR2473-5G
APOSOR2473-1G
APOSOR2473-10G
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₃ClN₂S Melting Pt: 105 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01312373 CAS-Nummer: 14080-59-2 |